Print…
Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR913753-1G OR913753-5G
APOSOR913753-1GEA 0 EUR
APOSOR913753-1G APOSOR913753-5G
Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate 96%
Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09749870
Número CAS: 164323-85-7