Print…
(R)-Ethyl piperidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913744-1G OR913744-5G
APOSOR913744-1GEA 58 EUR
APOSOR913744-1G APOSOR913744-5G
(R)-Ethyl piperidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
(R)-Ethyl piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₅NO₂·ClH
Peso Molecular: 193.671 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17926385
Número CAS: 183786-20-1