Print…
Methyl (3R)-3-aminobutanoate hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-3-Amino-butyric acid methyl ester hydrochloride, (R)-Methyl 3-aminobutanoate hydrochloride
OR913686-1G OR913686-25G OR913686-5G
APOSOR913686-1GEA 118 EUR
APOSOR913686-1G APOSOR913686-25G APOSOR913686-5G
Methyl (3R)-3-aminobutanoate hydrochloride 98%
Methyl (3R)-3-aminobutanoate hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12068616
Número CAS: 139243-54-2