Print…
(R)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913676-1G OR913676-5G
APOSOR913676-1GEA 104 EUR
APOSOR913676-1G APOSOR913676-5G
(R)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04113659
Número CAS: 748128-33-8