Print…
(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR913669-1G OR913669-250MG
APOSOR913669-1GEA 877 EUR
APOSOR913669-1G APOSOR913669-250MG
(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol 97%
(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol
Fórmula: C₉H₁₂ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784070
Número CAS: 1213362-28-7