Print…
3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-dibromo-4-methoxyaniline
OR913648-1G OR913648-5G
APOSOR913648-1GEA 286 EUR
APOSOR913648-1G APOSOR913648-5G
3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
Fórmula: C₇H₇Br₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11647741
Número CAS: 41727-70-2