(R)-1-N-Benzyl-prolinol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913624-1G
OR913624-5G
APOSOR913624-1GEA
174
EUR
APOSOR913624-1G
APOSOR913624-5G
(R)-1-N-Benzyl-prolinol 95%
(R)-1-N-Benzyl-prolinol
Fórmula:
C₁₂H₁₇NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03790915 Número CAS: 182076-49-9 |