Print…
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9136-1G OR9136-250MG
APOSOR9136-1GEA 0 EUR
APOSOR9136-1G APOSOR9136-250MG
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole 95%
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₂H₁₅N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08271945
Número CAS: 864068-98-4
UN: 3265
ADR: 8,III