Print…
(R)-(+)-Methyl p-tolyl sulphoxide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-1-Methyl-4-(methylsulphinyl)benzene
OR913597-1G OR913597-250MG
APOSOR913597-1GEA 487 EUR
APOSOR913597-1G APOSOR913597-250MG
(R)-(+)-Methyl p-tolyl sulphoxide 95%
(R)-(+)-Methyl p-tolyl sulphoxide
Fórmula: C₈H₁₀OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151502
Número CAS: 1519-39-7