Print…
Methyl 4-aminophenylacetate hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR913528-25G OR913528-5G
APOSOR913528-25GEA 333 EUR
APOSOR913528-25G APOSOR913528-5G
Methyl 4-aminophenylacetate hydrochloride 98%
Methyl 4-aminophenylacetate hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₁NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06796526
Número CAS: 83528-16-9