Print…
(2-Formylphenoxy)acetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913452-1G OR913452-5G
APOSOR913452-1GEA 60.9 EUR
APOSOR913452-1G APOSOR913452-5G
(2-Formylphenoxy)acetonitrile 97%
(2-Formylphenoxy)acetonitrile
Fórmula: C₉H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01157218
Número CAS: 125418-83-9