Print…
(R)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913422-1G OR913422-250MG
APOSOR913422-1GEA 0 EUR
APOSOR913422-1G APOSOR913422-250MG
(R)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
(R)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₁NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11840195
Número CAS: 874964-22-4