Print…
Methyl 3-pyrrolidinecarboxylate hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913341-25G OR913341-5G
APOSOR913341-25GEA 0 EUR
APOSOR913341-25G APOSOR913341-5G
Methyl 3-pyrrolidinecarboxylate hydrochloride 98%
Methyl 3-pyrrolidinecarboxylate hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₁NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08436169
Número CAS: 198959-37-4