Print…
Methyl oxindole-4-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913340-1G OR913340-250MG
APOSOR913340-1GEA 151 EUR
APOSOR913340-1G APOSOR913340-250MG
Methyl oxindole-4-carboxylate 95%
Methyl oxindole-4-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08277245
Número CAS: 90924-46-2