Print…
3-Methyl-4-piperidone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913284-1G OR913284-250MG
APOSOR913284-1GEA 108 EUR
APOSOR913284-1G APOSOR913284-250MG
3-Methyl-4-piperidone 95%
3-Methyl-4-piperidone
Fórmula: C₆H₁₁NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07787596
Número CAS: 5773-58-0