Print…
4-Chloro-6-ethyl-2-methylpyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913279-1G OR913279-250MG
APOSOR913279-1GEA 632 EUR
APOSOR913279-1G APOSOR913279-250MG
4-Chloro-6-ethyl-2-methylpyrimidine 95%
4-Chloro-6-ethyl-2-methylpyrimidine
Fórmula: C₇H₉ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07782027
Número CAS: 89966-72-3