Print…

6-Methoxyindoline 98%

Fornecedor: Apollo Scientific

OR913236-1G OR913236-5G
APOSOR913236-1GEA 102 EUR
APOSOR913236-1G APOSOR913236-5G
6-Methoxyindoline 98%
6-Methoxyindoline
Fórmula: C₉H₁₁NO
Peso Molecular: 149.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07371636
Número CAS: 7556-47-0

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR