Print…
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913229-1G OR913229-25G
APOSOR913229-1GEA 59.6 EUR
APOSOR913229-1G APOSOR913229-25G
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxylic acid 95%
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₂₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798812
Número CAS: 16052-40-7