Print…
4-Hydroxy-3-methylthiophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913154-1G OR913154-250MG
APOSOR913154-1GEA 683 EUR
APOSOR913154-1G APOSOR913154-250MG
4-Hydroxy-3-methylthiophenol 97%
4-Hydroxy-3-methylthiophenol
Fórmula: C₇H₈OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657554
Número CAS: 32281-01-9