Print…
(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-N-methylmethanamine
OR913105-1G OR913105-5G
APOSOR913105-1GEA 60.9 EUR
APOSOR913105-1G APOSOR913105-5G
(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine 95%
(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine
Fórmula: C₁₀H₁₅NO₂
Peso Molecular: 181.232 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05864733
Número CAS: 77775-71-4