Print…
(1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: [3-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]benzene, 3-(Aminomethyl)-1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazole
OR9131-1G OR9131-250MG
APOSOR9131-1GEA 313 EUR
APOSOR9131-1G APOSOR9131-250MG
(1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine 95+%
(1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08271937
Número CAS: 869901-12-2
UN: 2735
ADR: 8,III