Print…
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (3-Methoxyphenyl)(oxo)acetaldehyde
OR913084-1G OR913084-5G
APOSOR913084-1GEA 116 EUR
APOSOR913084-1G APOSOR913084-5G
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 96%
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Fórmula: C₉H₈O₃·xH₂O
Peso Molecular: 164.16 g/mol (anhy)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664093
Número CAS: 1201806-19-0