Print…
6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913080-1G OR913080-5G
APOSOR913080-1GEA 0 EUR
APOSOR913080-1G APOSOR913080-5G
6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664010
Número CAS: 90924-43-9