Print…
7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913079-1G OR913079-250MG
APOSOR913079-1GEA 104 EUR
APOSOR913079-1G APOSOR913079-250MG
7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664009
Número CAS: 128717-77-1