N-tert-Butyl-2-nitroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913071-1G
OR913071-25G
OR913071-5G
APOSOR913071-1GEA
145
EUR
APOSOR913071-1G
APOSOR913071-25G
APOSOR913071-5G
N-tert-Butyl-2-nitroaniline 98%
N-tert-Butyl-2-nitroaniline
Fórmula:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Peso Molecular: 194.23 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16170799 Número CAS: 28458-45-9 |