Print…
(R)-1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913004-1G OR913004-250MG
APOSOR913004-1GEA 549 EUR
APOSOR913004-1G APOSOR913004-250MG
(R)-1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride 97%
(R)-1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Fórmula: C₇H₁₀N₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14705582
Número CAS: 40154-79-8