Print…
6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR912929-1G OR912929-250MG
APOSOR912929-1GEA 223 EUR
APOSOR912929-1G APOSOR912929-250MG
6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 97+%
6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₈N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03840714
Número CAS: 518990-36-8