Print…
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-[3-(Aminomethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole, [3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methylamine
OR9129-1G OR9129-250MG
APOSOR9129-1GEA 1250 EUR
APOSOR9129-1G APOSOR9129-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine 97%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine
Fórmula: C₉H₁₀N₄
Ponto de ebulição: 140…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08271898
Número CAS: 741717-66-8
UN: 3259
ADR: 8,III