Print…
3,4-Diethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 3,4-diethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR912894-1G OR912894-5G
APOSOR912894-1GEA 223 EUR
APOSOR912894-1G APOSOR912894-5G
3,4-Diethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester 95%
3,4-Diethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₁H₁₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03453113
Número CAS: 97336-41-9