Print…
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran, (2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran-7-yl)methylamine
OR9128-1G OR9128-250MG
APOSOR9128-1GEA 593 EUR
APOSOR9128-1G APOSOR9128-250MG
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan 97%
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan
Fórmula: C₁₁H₁₅NO
Ponto de ebulição: 70…75 °C (0,08 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08271885
Número CAS: 868755-44-6
UN: 2735
ADR: 8,III