Print…
2,3-Dihydroindol-5-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Indolin-5-ol
OR912750-1G OR912750-250MG
APOSOR912750-1GEA 155 EUR
APOSOR912750-1G APOSOR912750-250MG
2,3-Dihydroindol-5-ol 95%
2,3-Dihydroindol-5-ol
Fórmula: C₈H₉NO
Peso Molecular: 135.163 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02181134
Número CAS: 172078-33-0