(S)-3-Amino-1-ethylazepan-2-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912710-1G
OR912710-250MG
APOSOR912710-1GEA
435
EUR
APOSOR912710-1G
APOSOR912710-250MG
(S)-3-Amino-1-ethylazepan-2-one 95%
(S)-3-Amino-1-ethylazepan-2-one
Fórmula:
C₈H₁₆N₂O Peso Molecular: 156.225 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01861209 Número CAS: 206434-45-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...