Print…
(2-Cyanophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912691-1G OR912691-5G
APOSOR912691-1GEA 0 EUR
APOSOR912691-1G APOSOR912691-5G
(2-Cyanophenyl)acetic acid 98%
(2-Cyanophenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01646238
Número CAS: 18698-99-2