Ethyl 2-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912585-1G
OR912585-250MG
APOSOR912585-1GEA
163
EUR
APOSOR912585-1G
APOSOR912585-250MG
Ethyl 2-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl 2-hydroxycyclohexanecarboxylate
Fórmula:
C₉H₁₆O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00832060 Número CAS: 3444-72-2 |