4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912465-100G
OR912465-25G
APOSOR912465-100GEA
0
EUR
APOSOR912465-100G
APOSOR912465-25G
4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 95%
4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula:
C₈H₁₀N₂O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00223606 Número CAS: 67383-32-8 |