Print…
3-(4-Hydroxymethylphenoxy)propionic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912376-1G OR912376-5G
APOSOR912376-1GEA 183 EUR
APOSOR912376-1G APOSOR912376-5G
3-(4-Hydroxymethylphenoxy)propionic acid 95%
3-(4-Hydroxymethylphenoxy)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00137851
Número CAS: 101366-61-4