Print…
a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: H-DL-Phg(4-OMe)-OH, 2-Amino-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
OR912250-1G OR912250-5G
APOSOR912250-1GEA 71.2 EUR
APOSOR912250-1G APOSOR912250-5G
a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid 97%
a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Peso Molecular: 181.189 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049329
Número CAS: 19789-59-4