Print…
(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-1-Cbz-2-methylpiperazine
OR912199-1G OR912199-250MG OR912199-5G
APOSOR912199-1GEA 39.3 EUR
APOSOR912199-1G APOSOR912199-250MG APOSOR912199-5G
(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine 95%
(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine
Fórmula: C₁₃H₁₈N₂O₂
Peso Molecular: 234.294 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115051
Número CAS: 923565-99-5