Print…
5-Methoxyindoline hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912195-1G OR912195-5G
APOSOR912195-1GEA 0 EUR
APOSOR912195-1G APOSOR912195-5G
5-Methoxyindoline hydrochloride 95%
5-Methoxyindoline hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₁NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07783777
Número CAS: 4770-39-2