Print…
Methyl 3-hydroxy-2-methylbenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912132-1G OR912132-5G
APOSOR912132-1GEA 0 EUR
APOSOR912132-1G APOSOR912132-5G
Methyl 3-hydroxy-2-methylbenzoate 98%
Methyl 3-hydroxy-2-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09038292
Número CAS: 55289-05-9