Print…
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912002-1G OR912002-250MG
APOSOR912002-1GEA 259 EUR
APOSOR912002-1G APOSOR912002-250MG
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
Fórmula: C₈H₆N₂O
Peso Molecular: 146.146 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06739035
Número CAS: 73957-66-1