Print…
2-(2-Hydroxyphenyl)glycine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid, H-DL-Phg(2-OH)-OH
OR911973-1G OR911973-5G
APOSOR911973-1GEA 393 EUR
APOSOR911973-1G APOSOR911973-5G
2-(2-Hydroxyphenyl)glycine 97%
2-(2-Hydroxyphenyl)glycine
Fórmula: C₈H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014348
Número CAS: 25178-38-5