Print…
4-Bromo-N-methyl piperidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR911812-1G OR911812-5G
APOSOR911812-1GEA 78.3 EUR
APOSOR911812-1G APOSOR911812-5G
4-Bromo-N-methyl piperidine 97%
4-Bromo-N-methyl piperidine
Fórmula: C₆H₁₂BrN
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00800245
Número CAS: 76444-51-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III