Print…
3,4-Dimethoxybenzyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911800-1G OR911800-5G
APOSOR911800-1GEA 0 EUR
APOSOR911800-1G APOSOR911800-5G
3,4-Dimethoxybenzyl chloride 95%
3,4-Dimethoxybenzyl chloride
Fórmula: C₉H₁₁ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00185554
Número CAS: 7306-46-9