Print…
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Isoferulic acid, 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylic acid
OR911490-10G OR911490-25G
APOSOR911490-10GEA 148 EUR
APOSOR911490-10G APOSOR911490-25G
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid 95%
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Peso Molecular: 194.184 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004391
Número CAS: 25522-33-2