Print…
tert-Butyl 4-methylbenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911439-100G OR911439-25G
APOSOR911439-100GEA 339 EUR
APOSOR911439-100G APOSOR911439-25G
tert-Butyl 4-methylbenzoate 95%
tert-Butyl 4-methylbenzoate
Fórmula: C₁₂H₁₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06795961
Número CAS: 13756-42-8