Print…
[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911243-1G OR911243-5G
APOSOR911243-1GEA 255 EUR
APOSOR911243-1G APOSOR911243-5G
[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid 98%
[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Peso Molecular: 181.189 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00504580
Número CAS: 94800-23-4