2-Ethoxy-3-methylaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911228-1G
OR911228-5G
APOSOR911228-1GEA
290
EUR
APOSOR911228-1G
APOSOR911228-5G
2-Ethoxy-3-methylaniline 98%
2-Ethoxy-3-methylaniline
Fórmula:
C₉H₁₃NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD20491422 Número CAS: 1352318-44-5 |