3-Methyl-2-propoxyaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911209-1G
OR911209-25G
OR911209-5G
APOSOR911209-1GEA
145
EUR
APOSOR911209-1G
APOSOR911209-25G
APOSOR911209-5G
3-Methyl-2-propoxyaniline 97%
3-Methyl-2-propoxyaniline
Fórmula:
C₁₀H₁₅NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD20712595 Número CAS: 1355248-13-3 |