Print…
(3-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911179-1G OR911179-250MG
APOSOR911179-1GEA 0 EUR
APOSOR911179-1G APOSOR911179-250MG
(3-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Propoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07754771
Número CAS: 900704-18-9